Agent de neutralisation, Helimatic® Neutralizer C
Fournisseur: B. Braun
18732
BRAU18732EA 145 EUR InStock
BRAU18732
Agent de neutralisation, Helimatic® Neutralizer C
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Helimatic® Neutralizer C est un neutralisant liquide contenant de l'acide citrique, utilisé pour la neutralisation des résidus alcalins pendant le traitement en machine des instruments. Il présente une faible concentration d'utilisation comprise entre 0,05% et 0,3%.
  • Retraitement automatique des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs réutilisables
  • Sans phosphates ni surfactants
  • À base d'acide citrique (qualité pharmaceutique)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité