Poches de prélèvement urinaire à usage pédiatrique
Fournisseur: B. Braun
227550 227560 227546
BRAU227550EA 220 EUR InStock
BRAU227550 BRAU227560 BRAU227546
Poches de prélèvement urinaire à usage pédiatrique
Sachets Sachets d'échantillonnage
Urinocol® urine bags are PVC-free with protective film for better peeling and attachment by dividing the film possible and is latex-free with better adhesive properties for paediatric use.
  • Anatomically shaped
  • With and without drainage
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité