Sodium chlorure 0,9%, Ecotainer®
Fournisseur: B. Braun
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
3570130 3570160
BRAU3570130EA 27.4 EUR InStock
BRAU3570130 BRAU3570160
Sodium chlorure 0,9%, Ecotainer®
Sodium chlorure
Sterile and pyrogen-free topical rinse solution.
  • PVC- and latex-free
  • Sterile and non-pyrogenic
  • Handy container with screw cap
Ecotainer® has been designed for intra- and post-operative irrigation.
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité