Sterican® Mix Blunt Fill Needles
Fournisseur: B. Braun
4038088B
BRAU4038088BEA 15.4 EUR InStock
BRAU4038088B
Sterican® Mix Blunt Fill Needles
Aiguilles pour seringues
Ideal for drug admixture.
  • 40° and 90° blunt fill needles offer clinicians flexibility
  • Blunt and semi blunt needles minimises the risk of needlestick injuries
  • Thin walled cannula allows for faste medication draw up
Pink coloured hub and protective cap for blunt fill needles.
Red coloured hub and protective cap for semi blunt needles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité