Infusion device, Intrafix® SafeSet
Fournisseur: B. Braun
4063000
BRAU4063000EA 179 EUR InStock
BRAU4063000
Infusion device, Intrafix® SafeSet
Perfusions
Intrafix® SafeSet offers a standard IV administration set.
  • Secure gripping, effortless and safe spiking
  • Swift setting and easy monitoring
  • One-handed adjustment
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité