Infusion valve, Safeflow®
Fournisseur: B. Braun
409100H
BRAU409100HEA 222 EUR InStock
BRAU409100H
Infusion valve, Safeflow®
Perfusions
La valve Safeflow est toujours fermée et permet un accès fiable et pratique durant les perfusions.
  • Désinfection facilitée
  • Compatible avec les embouts Luer et Luer-Lock
  • Pour des connexions fréquentes, l’aspiration directe ou l’injection
Compatible avec tous les systèmes IV.
Collapse All
Désignation Couleur Débit Volume Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Infusion valves pourpre/bleu 360 ml/min 0,9 ml 50 BRAU409100H
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité