One-way stopcock, Discofix®
Fournisseur: B. Braun
4099117
BRAU4099117EA 181 EUR InStock
BRAU4099117
One-way stopcock, Discofix®
Robinets d'arrêt
Suitable for all pressure infusion systems.
  • Continuous flow channels for accurate pressure monitoring
  • Swivel lock can be moved axially or radially for fast and secure connection
  • PVC- and latex-free
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité