Filtre de perfusion, Sterifix®
Fournisseur: B. Braun
4099303
BRAU4099303EA 778 EUR InStock
BRAU4099303
Filtre de perfusion, Sterifix®
Perfusions
Ce filtre de perfusion a été spécialement conçu pour la rétention de bactéries et de particules.
  • Aération fiable indépendamment de la position
  • Membrane Supor® de 0,2 μm à haut rendement
  • Embout Luer Lock résistant à la pression jusqu'à 3,1 bars
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Infusion filters, Sterifix® 50 BRAU4099303
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité