Filtre de perfusion, Intrapur® Lipid
Fournisseur: B. Braun
4099702
BRAU4099702EA 1760 EUR InStock
BRAU4099702
Filtre de perfusion, Intrapur® Lipid
Perfusions
Ce filtre de perfusion permet l'émulsion des lipides et la nutrition parentérale tout-en-un.
  • Rétention des champignons, spores et particules
  • Aération fiable indépendamment de la position
  • Rendement élevé via l'embout Luer Lock
Collapse All
Désignation Type de membrane Pression Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Infusion filters 1,2 μm 3,1 bar 50 BRAU4099702
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité