Infusion filters set, Intrapur® Inline
Fournisseur: B. Braun
4099842N
BRAU4099842NEA 651 EUR InStock
BRAU4099842N
Infusion filters set, Intrapur® Inline
Perfusions
Ready-to-use set with infusion filter.
  • PVC free
  • Retention of bacteria and particles
  • High throughput
Specifically designed for use during chemotherapy.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité