Syringe cap
Fournisseur: B. Braun
418200
BRAU418200EA 25.7 EUR InStock
BRAU418200
Syringe cap
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
This flexible syringe cap is used for Luer tip syringes.
The blister package protects sterility of unopened caps.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité