Infusion filter, Intrapur® Plus
Fournisseur: B. Braun
4183916
BRAU4183916EA 1500 EUR InStock
BRAU4183916
Infusion filter, Intrapur® Plus
Perfusions
Intrapur plus offers reliable air venting regardless of position with connection lines at both sides of the filter with Luer lock fittings.
  • High throughput
  • PVC free
  • Positively charged membrane
Attention: Should not be used for more than 96 hours.
Collapse All
Désignation Type de membrane Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Infusion filters 0,2 µm 50 BRAU4183916
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité