Needles, Atraucan®
Fournisseur: B. Braun
4504771
BRAU4504771EA 706 EUR InStock
BRAU4504771
Needles, Atraucan®
Aiguilles pour seringues
Special atraumatic needles for spinal anesthesia.
  • Patented two-zone atraumatic bevel
  • Transparent and ergonomic needle hub design
  • Colour-coded stylet hub
Specifically designed for applications in pediatrics.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité