L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Aiguille d'anesthésie péridurale, Perican®
Fournisseur: B. Braun
4512383
BRAU4512383EA 1310 EUR InStock
BRAU4512383
Aiguille d'anesthésie péridurale, Perican®
Canules
Aiguille d'anesthésie péridurale avec biseau de type Tuohy.
  • Conçue pour différentes couches de tissus
  • Contrôle de l'avancement de l'aiguille et des ailettes
  • Aiguille transparente avec raccord à codage couleur
Convient à toutes les interventions notamment l'anesthésie péridurale.
Collapse All
Désignation Jauge Couleur Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Aiguille d'anesthésie péridurale de Tuohy G 18 fuchsia 83 mm 100 BRAU4512383
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité