Bandage de fixation Elast Askina®
Fournisseur: B. Braun
9048120
BRAU9048120EA 19.7 EUR InStock
BRAU9048120
Bandage de fixation Elast Askina®
Matériel de premiers secours Pansements
Bandage élastique de fixation à maillage large, 70% viscose, 30% polyamide. Pour tous les types de pansements de fixation et bandages de support léger.
  • Très confortable grâce à une teneur élevée en fibres naturelles
  • Une bonne adhérence de chaque tour du bandage grâce à sa structure tissée crêpée
  • Env. 130% d'élasticité longitudinale
  • Stérilisables dans un autoclave
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité