Fine dosage syringes, Omnifix®-F Duo
Fournisseur: B. Braun
9161465V
BRAU9161465VEA 52 EUR InStock
BRAU9161465V
Fine dosage syringes, Omnifix®-F Duo
Seringues Seringues médicales
These fine dosage syringes are made of PP/PS. Plunger stopper with double sealing ring for slow aspiration and injection made of natural latex free synthetic material.
  • Highly transparent barrel with permanent marking
  • Safe plunger backstop
  • Easy aspiration up to maximum volume
  • Minimal residual volume
  • Latex free/PVC free
Certifications: According to EN ISO 7886-1, EN ISO 7864 and DIN 13097
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité