Vascular Scissors with Ring Handle
Fournisseur: B. Braun
BC515R
BRAUBC515REA 1030 EUR InStock
BRAUBC515R
Vascular Scissors with Ring Handle
Ciseaux
Reusable non sterile vascular scissors with ring handle.
  • Blades/jaw: Ultra delicate blade
  • Tip profile: Sharp
Application: Vascular surgery urology Maxillo-facial surgery general/visceral surgery ear-nose-throat surgery cardiac/thoracic surgery
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité