Thermal transfer printer labels, type B-351, Defender
Fournisseur: Brady
020822
BRDY020822EA 581.44 EUR InStock
BRDY020822
Thermal transfer printer labels, type B-351, Defender
Étiquettes
Printable, tamper-evident vinyl labels for thermal transfer printers.
  • Fractures easily
  • Prevents one-piece removal
Labels are designed to fracture easily in order to show signs of product tampering and to prevent one-piece label removal. Use caution when removing from liner as material is fragile.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité