Labels for thermal transfer printers, type B-438
Fournisseur: Brady
030182
BRDY030182EA 229.37 EUR InStock
BRDY030182
Labels for thermal transfer printers, type B-438
Étiquettes
  • Fuels or oils resistant
  • High and low temperatures resistant
  • Solvents or chemicals resistant
  • Fraud resistant
Certifications: UL recognised.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité