Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thermal transfer printer ribbon, R4307 series

Fournisseur: Brady
030253
BRDY030253EA 243.47 EUR InStock
BRDY030253
Thermal transfer printer ribbon, R4307 series
Rubans pour imprimante
Strong environmental resistance against smearing and chemicals. Also, reliable, sharp-edge print quality to maximise bar code readability.

  • Core - diameter (mm): 25.40 mm
  • Ribbon formulation: wax/resin
  • Ink side of ribbon: ink side out

Conditionnement: One ribbon(s)/box.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité