Labeling tapes, footprints, Type B-933
Fournisseur: Brady
031550
BRDY031550EA 57.6 EUR InStock
BRDY031550
Labeling tapes, footprints, Type B-933
Étiquettes
Removable vinyl footprints.
  • Thickness of 0,124 mm
  • With stands −40 to 93 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité