Lockout hasp, non conductive
Fournisseur: Brady
045582
BRDY045582EA 12.55 EUR InStock
BRDY045582
Lockout hasp, non conductive
Cadenas de sécurité
These non conductive lockout hasps have exceptional electrical insulating characteristics and are made of strong, rigid red plastic resin.
  • High flexibility
  • High resistance to cracking and most chemicals
Max. shackle diameter: 9,00 mm
Min. shackle clearance: 20,00 mm
Shackle diameter: 6,10 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité