Portable/wall group lockout box, Prinzing
Fournisseur: Brady
046134
BRDY046134EA 153.79 EUR InStock
BRDY046134
Portable/wall group lockout box, Prinzing
Cadenas de sécurité
This box accommodates 8 to 10 locks (depending on lock size).
  • Made of yellow powder-coated metal (mild sheet steel)
  • Can be used alone or in combination with Industrial Strength lockout station
Informations de commande: Contents not included.
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité