Gate valve lockout, adjustable
Fournisseur: Brady
064057
BRDY064057EA 95.59 EUR InStock
BRDY064057
Gate valve lockout, adjustable
Cadenas de sécurité
The adjustable gate valve lockout adjusts to fit gate valves from 2,5 to 16,5 cm, and can replace up to 3 conventional gate valve lockouts therefore reducing costs.
  • Made of red PP
  • Resistant to extreme temperature changes from −20 to 80 °C
  • Legend: 'DANGER LOCKED OUT DO NOT OPERATE'
Maximum shackle diameter: 9,40 mm
Min. shackle clearance: 2000 mm
Hand wheel diameter: 25 to 165 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité