L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Brady® M21 Water-Dissolvable Labels
Fournisseur: Brady
067115
BRDY067115EA 253.51 EUR InStock
BRDY067115
Brady® M21 Water-Dissolvable Labels
Étiquettes
For the ultimate solution in label and adhesive removal, choose Brady’s B-403 water dissolvable label.
  • Dissolvable acrylic adhesive can be completely removed in 30 seconds with only warm water
  • Designed for application on smooth surfaces
  • Black print on white paper
  • Easy to apply pressure-sensitive adhesive
Ideal for laboratories, temporary identification needs, work-in-process product flows, and other general identification applications. From laboratories to restaurants, this dissolvable paper material is an excellent solution for temporaryMore Product Information
Collapse All
Modèle Matière Adhésif Printing method Couleur Imprimeur Dimensions Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
THT-76-449-1 Papier Acrylique - noir/blanc - 12,70W mm × 7,62L m 1 Roll BRDY067115
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité