Labelling tapes, photoluminescent, type B-582
Fournisseur: Brady
076711
BRDY076711EA 917.34 EUR InStock
BRDY076711
Labelling tapes, photoluminescent, type B-582
Étiquettes
Ideal for exit and directional signs, identification of fire alarms and extinguishers, low location egress pathway markings, and directional systems for escape or evacuation routes.
Certifications: In accordance with ASTM 2030-99.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité