Signs, floor signs, ToughStripe™ , dots
Fournisseur: Brady
104400
BRDY104400EA 252.46 EUR InStock
BRDY104400
Signs, floor signs, ToughStripe™ , dots
Panneaux
ToughStripe™ products are used for marking aisles, passageways and storage locations, and pointing out important safety equipment and egress paths.
  • Floor marking products are made with B-514 polyester
  • Recommended for indoor use and dry environment
  • Resistant to harsh chemicals
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité