Cable ties, stainless steel
Fournisseur: Brady
134057
BRDY134057EA 41.75 EUR InStock
BRDY134057
Cable ties, stainless steel
Liens
Brady B-7316 stainless steel cable ties are made from 316 grade stainless steel and are designed to withstand harsh environments, and offer excellent outdoor durability.
  • Thickness of 0,5 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité