Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ribbons for R6000 printer

Fournisseur: Brady
148128
BRDY148128EA 34.55 EUR InStock
BRDY148128
Ribbons for R6000 printer
Rubans pour imprimante
Black coloured halogen-free resin formulated ribbon mainly used in printer specific catridge.

  • Automatic label formatting with smart cell technology and easy loading
  • Abrasion-resistant
  • Heat-resistant
  • Solvent-resistant
  • Length: 22860 mm
  • Width: 50.8 mm

Compatibility: for use with printer BMP®61 labelling system, BradyPrinter™ M611.

Materials: resin

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité