Material dispenser
Fournisseur: Brady
150602
BRDY150602EA 371.25 EUR InStock
BRDY150602
Material dispenser
Distributeurs d'étiquettes et de rubans adhésifs
Desktop tape dispensers.
  • Used to facilitate the movement of goods
  • Used for the storage of products
Continuous material dispenser with liner remover and water dissolvable labels kit.
Industries: Beverage processing, food processing, laboratory, manufacturing process.
Does not contain EU REACH SVHC-product.
Collapse All
Désignation Couleur l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Tape dispenser, steel, with 5 rolls of dissolvable paper tape bleu 305×445×178 mm 1 KIT BRDY150602
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité