i7100 Vial Label Applicator
Fournisseur: Brady
151156
BRDY151156EA 3476.55 EUR InStock
BRDY151156
i7100 Vial Label Applicator
Imprimantes Label Printers
Automate vial tube identification with the Vial Label Applicator accessory that prints and applies labels on vial tubes in a few seconds.
Works only with the 300 and 600 dpi Peel models of the BradyPrinter i7100 Industrial Label Printers.
Information de livraison: The accessories for the wraptor printer applicator includes cleaning kits, memory cards, additional hardware, shippping materials, and stylus.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité