Multipurpose Tear-Resistant Tags for M610, M611, BMP61, M710 and BMP71
Fournisseur: Brady
173444
BRDY173444EA 350.58 EUR InStock
BRDY173444
Multipurpose Tear-Resistant Tags for M610, M611, BMP61, M710 and BMP71
Étiquettes
Durable non-adhesive polyethylene (B-109) is a multipurpose, matte finish tag material that can be used for a variety of tag applications.
  • Extremely tear resistant and able to withstand cold temperatures
  • Ideal material for both thermal transfer and dot matrix printing methods
  • Service temperature of −40 to +49 °C (−40 to +120 °F)
  • Matte finish
Applications include data and telecommunications labelling, wire and cable labelling, inventory and inspection labelling, lockout tagout, and safety identification.
Brady authentic materials work seamlesslyMore Product Information
Collapse All
Désignation Modèle Matière Printing method Couleur Imprimeur Dimensions Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Multipurpose tear-resistant tags for M610, M611, BMP61, M710, and BMP71 BM-12-109 Polyéthylène - blanc - 19,05W×76,20H mm 1.000 BRDY173444
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité