Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aggressive Adhesive Multi-Purpose Polyester Labels B-422 with Header "Property Tag" for M6, M7 Printers

Fournisseur: Brady
173861
BRDY173861EA 67.45 EUR InStock
BRDY173861
Aggressive Adhesive Multi-Purpose Polyester Labels B-422 with Header "Property Tag" for M6, M7 Printers
Étiquettes
Thermal transfer printable, glossy permanent polyester (B-422) labels are ideal for use in all commercial and industrial applications.

  • Exhibits good adhesion to many surfaces, including low surface energy plastics
  • Aggressive adhesive good for powder-coated and textured flat surfaces including low surface energy plastics
  • Designed to withstand exposure to numerous solvents
  • UL approved; CSA accepted
  • Service temperature range: −40 to −135,6 °C
  • Shape: Rectangle
  • Thickness: 0,10 mm

Brady materials work seamlessly with Brady printers for improved printer and material communication, seamless mobile app interaction, and better performance and reliability.

Application: Asset tracking, barcode labeling, component and equipment labeling, data and telecommunications labeling, general identification, inventory and inspection labeling.

Resistance properties: Chemical-resistant, corrosion-resistant, humidity-resistant, UV-resistant, weather-resistant.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité