Brady® Alignment Roll for BradyJet™ J7300 Colour Label Printer
Fournisseur: Brady
176579
BRDY176579EA 180 EUR InStock
BRDY176579
Brady® Alignment Roll for BradyJet™ J7300 Colour Label Printer
Rubans pour imprimante
Use after replacing the ink cartridge for printhead alignment sequences.
  • For use with the BradyJet™ J7300 colour label printer
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité