Temperature Indicating Labels, Go or No Go
Fournisseur: Brady
195843
BRDY195843EA 20.76 EUR InStock
BRDY195843
Temperature Indicating Labels, Go or No Go
Bandelettes indicatrices de température
Reversible temperature indicating labels are part of the VisAlert® Series from Brady®, which is designed to provide immediate visual indication of water or heat exposure.
  • Large temperature range for applications requiring temperature monitoring between 0 and 100 °C
  • Strong permanent acrylic adhesive for any surface
  • Made of sub-surface printed Polyester
Cost-effective solution for temperature checks during maintenance or for trouble spotting during research and development. Extremely low profile is ideal for components, industrial and householdMore Product Information
New Product
Collapse All
Désignation Max. temp. Ø Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Go or no go temperature indicating, circle +100 °C 2,3 mm 10 BRDY195843
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité