Reversible temperature indicator labels
Fournisseur: Brady
195844
BRDY195844EA 20.76 EUR InStock
BRDY195844
Reversible temperature indicator labels
Bandelettes indicatrices de température
These reversible temperature indicator labels designed to display temperatures of food and medical supply packaging or of components during research, repair and maintenance.
  • Changes colour at designated temperatures
  • Temperature ranges between 0 to 100 °C
  • Highly customisable
  • Permanent acrylic adhesive
Colour: Red and black.
Collapse All
Désignation Max. temp. Ø Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Hand hot indicator +100 °C 37 mm 10 BRDY195844
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité