Spill workfloor
Fournisseur: Brady
196262
BRDY196262EA 733.74 EUR InStock
BRDY196262
Spill workfloor
Matériaux absorbants
Workfloors are a great way to handle and store hazardous fluids and contain potentially hazardous leaks in storage and dispensing areas.
  • Can hold/carry drums or smaller containers
  • Can be easily assembled with other units by using the connector system
  • Compatible with most forklifts and pallet trucks
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité