Labeling tapes, footprint, type B-7524
Fournisseur: Brady
224073
BRDY224073EA 12.69 EUR InStock
BRDY224073
Labeling tapes, footprint, type B-7524
Étiquettes
Use together with the right foot to create a visual pathway to aid a fast exit during power outages and emergency situations.
  • Anti-slip effect
  • Rigid photoluminescent aluminium
Max. service temperature: 110 °C
Min. service temperature: −40 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité