Safety Tags
Fournisseur: Brady
225256
BRDY225256EA 19.03 EUR InStock
BRDY225256
Safety Tags
Étiquettes
Provide on-the-spot identification of safety measures.
  • Easy application: can be attached in just second
  • Tags have ties attached and can be applied to just about any part of any machine
  • The tag is printed on both sides, making sure the vital information is always visible
  • Material: Heavy duty polyester 0,25 mm thickness
Size of attachment tie: 15×140 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité