Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heavy duty steel hasps

Fournisseur: Brady
230000
BRDY230000EA 26.79 EUR InStock
BRDY230000
Heavy duty steel hasps
Cadenas de sécurité
The solid U-shape steel bolt cannot be pried apart once locks are in place - prevents vandalism.

  • Supplied with or without 150 mm chain
  • Heavy duty steel with rustproof plating
  • Hold up to three locks

Max. shackle diameter: 9,00 mm

Min. shackle clearance: 20,00 mm

W×H: 59×85,10 mm

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité