Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Stubby lockout hasp

Fournisseur: Brady
236919
BRDY236919EA 16.19 EUR InStock
BRDY236919
Stubby lockout hasp
Cadenas de sécurité
This stubby lockout can be used when lockout conditions vary in sise.

  • Lockout small switch boxes to large control units and levers with one device
  • Two hasp sizes: one is 31,75×44,45 mm, the other has a 19 mm diameter
  • Made from heavy-duty steel
  • Six padlocks can be applied

Maximum shackle diameter: 10,00 mm

Minimum shackle clearance: 20,00 mm

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité