Thermal transfer ribbon for printer, R7942 series
Fournisseur: Brady
237556
BRDY237556EA 13.75 EUR InStock
BRDY237556
Thermal transfer ribbon for printer, R7942 series
Rubans pour imprimante
Waxed ribbon for general use on paper and for temporary identification.
  • Width: 110 mm
Conditionnement: One print ribbon/box.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité