Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thermal Transfer Ribbon, R7953

Fournisseur: Brady
237575
BRDY237575EA 38.36 EUR InStock
BRDY237575
Thermal Transfer Ribbon, R7953
Rubans pour imprimante
Standard performance alternative wax/resin ribbon for R7950 with lower chemical and smear resistance.

  • Halogen-free materials
  • Open core ribbon, ink side out

Thickness: 0,0045 mm
Max. service temperature: 35 °C
Min. service temperature: 5 °C
Ribbon colour options: Single colour ribbon

Printer compatibility: i7100, PR Plus, THT 76 mm core printers

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité