Packaging Paper Labels, Picto "This side up"
Fournisseur: Brady
237823
BRDY237823EA 131.14 EUR InStock
BRDY237823
Packaging Paper Labels, Picto "This side up"
Étiquettes
Paper labels (B-7610) for facility identification and packaging.
  • White matte paper with black arrows
  • Rectangular
  • Service temperature from -50 to +50° C
1000 labels per pack
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité