Ruban transparent
Fournisseur: Brady
266081
BRDY266081EA 300.93 EUR InStock
BRDY266081
Ruban transparent
Rubans adhésifs
Protégez les messages imprimés avec ce ruban transparent.
  • Durabilité moyenne de 2 ans en extérieur à des températures comprises entre -40 °C et +150 °C
  • Température d'application minimale : +10° C
Longueur : 50,0 m
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité