Signs, hand wash instructions, PP, Brady®
Fournisseur: Brady
306954
BRDY306954EA 25.65 EUR InStock
BRDY306954
Signs, hand wash instructions, PP, Brady®
Panneaux
Signs are made of surface printed rigid polypropylene material with a slightly textured surface. They are overlaminated with a gloss clear polyester.
  • Ideal for indoor and outdoor applications
  • Well suited for harsh environments
  • Good solvent resistance
  • Rectangular shape
  • Colours: Black and white on green and blue
Thickness: 1,501 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité