Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Étiquettes de suivi RFID en polyester blanc brillant

Fournisseur: Brady
307923
BRDY307923EA 231.41 EUR InStock
BRDY307923
Étiquettes de suivi RFID en polyester blanc brillant
Étiquettes
Etiquettes RFID UHF pour des applications générales telles que la vente au détail, l'industrie, la chaîne d'approvisionnement et plus encore. L'antenne est conçue pour une application sur des surfaces non métalliques.

  • Type de fréquence : UHF
  • Fréquence de fonctionnement : Globale (860 à 960 MHz), (bande ETSI)
  • Température de fonctionnement : -40 à +85 °C
  • Plage de lecture : jusqu'à 11 mètre
  • Épaisseur : 0,240 mm

Etiquette en polyester, avec puce collée sur une antenne en aluminium à l'aide d'un film adhésif conducteur anisotrope, adaptée à l'impression par transfert thermique, y compris l'encodage RFID. Les étiquettes sont enroulées à l'extérieur et inspectées à 100 %. 500 bonnes étiquettes RFID par rouleau avec les mauvaises étiquettes marquées.

L'étiquette RFID UHF pour application générale est adaptée à une utilisation en extérieur et en intérieur, à de grandes distances de lecture et à des environnements exposés aux UV.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité