SPC® Absorbents SitePoint Spill Ready Kit
Fournisseur: Brady
309077
BRDY309077EA 712.29 EUR InStock
BRDY309077
SPC® Absorbents SitePoint Spill Ready Kit
Matériaux absorbants
Spill kit.
  • Loaded SitePoint Mobile Unit with suitable products for cleaning up general spills
  • Features two, 200 mm wheels for mobility and anchor points for fixed installation
  • Fix items to backboard using self-tapping screws or bolts
  • Suitable for inside or outdoor use
Ideal to move spill control equipment near specific risks. Features two rubber wheels for easy trolley movement to wherever it is required. Perfect during maintenance activities, at construction sites and other temporary locations. Includes three anchor points on the base, allowing theMore Product Information
Collapse All
Désignation Capacité d'absorption l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Spill workstations SitePoint, spill ready kit 100 L 755,0×59,5×1725,0 mm 1 BRDY309077
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité