Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Étiquettes de laboratoire RFID en polypropylène blanc, avec une mémoire réservée de 32 bits

Fournisseur: Brady
309082
BRDY309082EA 385.69 EUR InStock
BRDY309082
Étiquettes de laboratoire RFID en polypropylène blanc, avec une mémoire réservée de 32 bits
Étiquettes
Les étiquettes RFID sont conçues pour être utilisées sur des flacons coniques, des tubes à essai, des grands tubes et des plaques à puits dans les laboratoires, ainsi que dans les environnements pharmaceutiques et de soins de santé.

  • Type de fréquence : UHF
  • Fréquence de fonctionnement : Globale (860 à 960 MHz), (bande ETSI)
  • Température de fonctionnement : -40 à 85 °C
  • Plage de lecture : jusqu'à 6,1 mètre
  • Épaisseur : 0,280 mm

La surface est en polyester, la puce est fixée à l'antenne en aluminium à l'aide d'un film adhésif conducteur anisotrope. Convient à l'impression par transfert thermique, y compris l'encodage RFID. Les étiquettes sont enroulées à l'extérieur et inspectées à 100 %. 500 bonnes étiquettes RFID par rouleau avec les mauvaises étiquettes marquées.

Étiquettes RFID UHF à mémoire réservée de 32 bits (pour les mots de passe d'accès) pour l'identification générale en laboratoire sur les flacons coniques, les tubes à essai, les grands tubes et les plaques à puits.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité