Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Etiquettes de lames en polyester blanc mat RFID résistantes aux produits chimiques

Fournisseur: Brady
309083
BRDY309083EA 282.84 EUR InStock
BRDY309083
Etiquettes de lames en polyester blanc mat RFID résistantes aux produits chimiques
Étiquettes
Les étiquettes RFID sont conçues pour être utilisées sur des lames médicales en laboratoire, ainsi que dans des environnements pharmaceutiques et de soins de santé.

  • Étiquette RFID UHF à utiliser sur les lames médicales
  • Type de fréquence : UHF
  • Fréquence de fonctionnement : Globale (860 à 960 MHz), (bande ETSI)
  • Température de fonctionnement : -40 à +85 °C
  • Plage de lecture : jusqu'à 1 mètre
  • Épaisseur : 0 290 mm

Etiquette en polyester, avec puce collée sur une antenne en aluminium à l'aide d'un film adhésif conducteur anisotrope, adaptée à l'impression par transfert thermique, y compris l'encodage RFID. Les étiquettes sont enroulées à l'extérieur et inspectées à 100 %. 500 bonnes étiquettes RFID par rouleau avec les mauvaises étiquettes marquées.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité